Läs mer
Manganese Chloride, 1.0M Solution (Clear, Lt.-Pink Solution/Molecular Biology), Fisher BioReagents
Produktkod. 10306843
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10306843 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 10306843 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP541100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Manganese Chloride is used for dC and dG tailing of DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese Chloride
Färg Red
Namnnotering 1.0M Solution
CAS 7773-01-5
Molekylformel Cl2Mn
MDL-nummer MFCD00011114
Koncentration 0.99 to 1.01M
Merck Index 15, 5793
Synonym manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
InChI-nyckel GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Cl-].[Cl-].[Mn++]
IUPAC-namn manganese(2+) dichloride
Molekylvikt (g/mol) 125.84
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
Kvalitet Molecular Biology
Identifiering Pass Test
Förpackning Poly Bottle
pH 4
Kvantitet 100 mL
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Manganese chloride 1.0M solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .