Läs mer
Melford Manganklorid 1M lösning
Produktkod. 30018457
Change view
Kvantitet:
50 mL
Produktkod. Kvantitet
30018457 50 mL
1 options
Produktkod. 30018457 Leverantör Melford Leverantörsnummer M2010050.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Manganklorid används för dC och dG tailing av DNA.
Manganklorid används för dC och dG tailing av DNA.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese Chloride 1 M Solution
CAS 7732-18-5, 7773-01-5
Kvantitet 50 mL