Läs mer
Mangankloridtetrahydrat, (kristallint), MP Biomedicals
Produktkod. 11487612 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487612 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11487612 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215533490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2040.00 SEK
    1939.60 SEK / 500g
    Save 100.40 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Högrenhetskristallin manganklorid används som en källa till manganjoner i olika biologiska forskningstillämpningar.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese Chloride Tetrahydrate
CAS 13446-34-9
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Molekylformel Cl2H8MnO4
MDL-nummer MFCD00149792
InChI-nyckel CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
IUPAC-namn mangan(2+)tetrahydratdiklorid
Molekylvikt (g/mol) 197.90
Formel vikt 197.9
Kvalitet Forskning