Läs mer
Manganklorid, Tetrahydrat, MP Biomedicals
Produktkod. 11477612 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11477612 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11477612 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215533480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 SEK
    514.11 SEK / 100g
    Save 25.89 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kristallin form av mangan(II)kloridtetrahydrat som används i olika kemiska tillämpningar.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese Chloride Tetrahydrate
CAS 13446-34-9
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Molekylformel Cl2H8MnO4
MDL-nummer MFCD00149792
InChI-nyckel CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
IUPAC-namn mangan(2+)tetrahydratdiklorid
Molekylvikt (g/mol) 197.90
Formel vikt 167.27
Kvalitet Forskning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Manganese Chloride Tetrahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese Chloride Tetrahydrate