Läs mer
Mangankloridtetrahydrat, TRC
Produktkod. 30479278
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30479278 50 g
1 options
Produktkod. 30479278 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM16430050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese Chloride (AS)
CAS 13446-34-9
Molekylformel 2 Cl . Mn . 4 H2 O
Kvantitet 50 g
Synonym Manganese Chloride (MnCl2) Tetrahydrate, Bothdel Oral Solution 10, LumenHance, Manganese Chloride tetrahydrate, Manganese Dichloride Tetrahydrate, Manganese(2+) Chloride Tetrahydrate, Manganese(II) Chloride Tetrahydrate, Manganous Chloride Tetrahydrate
InChI formel InChI=1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
LEDER O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn+2]
IUPAC-namn mangan (2+); diklorid; tetrahydrat
Molekylvikt (g/mol) 197.91
Formel vikt 196.918