Läs mer
Mangandioxid, MP Biomedicals
Produktkod. 11423126 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423126 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11423126 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0522201425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    638.00 SEK
    607.58 SEK / 25g
    Save 30.42 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrenhet pulver för användning i kemisk forskning och litiuminsättningsstudier.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese Dioxide
CAS 1313-13-9
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Molekylformel MnO2
MDL-nummer MFCD00003463
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
InChI-nyckel NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Mn]=O
IUPAC-namn dioxomangan
Molekylvikt (g/mol) 86.94
PubChem CID 14801
Formel vikt 86.94
Kvalitet Forskning