Läs mer
Mangan(II) 2,4-pentanedionat
Produktkod. 11453038
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453038 500 g 500g
11433038 25 g 25g
11443038 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453038 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18762.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 14024-58-9 | C10H14MnO4 | 253,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14024-58-9
Molekylformel C10H14MnO4
Molekylvikt (g/mol) 253.16
MDL-nummer MFCD00000022 MFCD09998212
InChI-nyckel ZQZQURFYFJBOCE-FDGPNNRMSA-L
Synonym bis 4-hydroxypent-3-en-2-one dihydrate manganese
PubChem CID 54669727
IUPAC-namn (Z)-4-hydroxipent-3-en-2-on;mangan;dihydrat
LEDER [Mn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(II) 2,4-pentanedionate
Smältpunkt 260 °C till 262 °C (dekomposition)
Densitet 1.6
Kvantitet 500 g
Formel vikt 253.16
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.