Läs mer
Mangan(II) 2-etylhexanoat, 40 % vikt i mineralsprit, 6 % Mn
Produktkod. 11378927
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378927 250 g 250g
11358927 1 kg 1kg
11368927 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11378927 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 038607.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 13434-24-7 | C16H30MnO4 | 341,35 g/mol
Används som färgtork. Accelererande härdare för omättad polyester. Används även som mellanprodukt för färgämne, farmaceutiska, syntetiska material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13434-24-7
Molekylformel C16H30MnO4
Molekylvikt (g/mol) 341.35
MDL-nummer MFCD00058698
InChI-nyckel FHRAKXJVEOBCBQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese bis 2-ethylhexanoate, manganese 2-ethylhexanoate, manganese 2+ bis 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, manganese 2+ salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, manganese 2+ salt 2:1, hexanoic acid, 2-ethyl-, manganese salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, manganese salt 1:?, manganese tallate 2-ethylhexanoate, manganous 2-ethylhexanoate, mmanganese 2-ethylhexanoate
PubChem CID 114521
IUPAC-namn 2-etylhexanoat;mangan(2+)
LEDER CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Mn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(II) 2-ethylhexanoate
Färg Brun
Densitet 0.897 g/mL
Flampunkt 40 °C (104 °F)
Odör Petroleumliknande
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1268
Löslighetsinformation Löslig i organiska lösningsmedel. Inte blandbar eller svår att blanda med vatten.
Formel vikt 341.35
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 40% w/w in min.eral spirits, 6% Mn
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Manganese(II) 2-ethylhexanoate, 40% w/w in mineral spirits
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Stoddard solvent
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.