Läs mer
Mangan(II)acetat, 98+%, vattenfritt
Produktkod. 10540374 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10540374 5 g Glasflaska 5g
10782264 25 g Glasflaska 25g
10238763 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10540374 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 389140050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
CAS: 638-38-0 | C4H6MnO4 | 173,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 638-38-0
Molekylformel C4H6MnO4
Molekylvikt (g/mol) 173.03
MDL-nummer MFCD00013039
InChI-nyckel UOGMEBQRZBEZQT-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese ii acetate, manganese acetate, manganous acetate, diacetylmanganese, manganese diacetate, manganese di acetate, manganese 2+ acetate, octan manganaty czech, acetic acid, manganese 2+ salt, unii-0v6e9q2i0y
PubChem CID 12525
IUPAC-namn mangan(2+);diacetat
LEDER [Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(II) acetate
Färg Beige-grå till brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 98% min. (Complexometry)
Linjär formel Mn(OC(O)CH3)2
Merck Index 15, 5789
Löslighetsinformation Solubility in water: very soluble
Formel vikt 173.03
Procent renhet ≥98%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Manganese(II) acetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.