Läs mer
Mangan(II) acetat, vattenfritt vattenfritt, 98+%
Produktkod. 11470128
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470128 50 g 50g
11480128 250 g 250g
11460128 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470128 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23708.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 638-38-0 | C4H6MnO4 | 173,03 g/mol
Mangan(II)acetat används som färgbetningsmedel och lacktorkmedel. Det används också i gödningsmedel, livsmedelsförpackningar och fodertillsatser. Vidare fungerar det som ett torkmedel, katalysator, intermediär och jonbytesmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Mangan(II)acetat används som färgbetningsmedel och lacktorkmedel. Det används också i gödningsmedel, livsmedelsförpackningar och fodertillsatser. Vidare fungerar det som ett torkmedel, katalysator, intermediär och jonbytesmedel.
Löslighet Löslig i
vatten, metanol och ättiksyra.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 638-38-0
Molekylformel C4H6MnO4
Molekylvikt (g/mol) 173.03
MDL-nummer MFCD00013039
InChI-nyckel UOGMEBQRZBEZQT-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese ii acetate, manganese acetate, manganous acetate, diacetylmanganese, manganese diacetate, manganese di acetate, manganese 2+ acetate, octan manganaty czech, acetic acid, manganese 2+ salt, unii-0v6e9q2i0y
PubChem CID 12525
IUPAC-namn mangan(2+);diacetat
LEDER [Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(II) acetate
Namnnotering anhydrous
Linjär formel Mn(OOCCH3)2
Kvantitet 50 g
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,5724
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol and acetic acid.
Formel vikt 173.03
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.