Läs mer
Manganese(II) Acetate Tetrahydrate, ≥99.0% (KT), Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Manganese(II) acetate tetrahydrate |
| Smältpunkt | 80°C |
| Färg | Pink |
| pH | Acidic |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 250 g |
| Linjär formel | (CH3COO)2Mn · 4H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3730728 |
| Formel vikt | 245.09g/mol |
| Visa mer |