Läs mer
Mangan(II)acetattetrahydrat, 99+%, för analys, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10700911 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10700911 25 g Plastflaska 25g
10082740 500 g Plastflaska 500g
10723475 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10700911 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 205660250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 6156-78-1 | C4H14MnO8 | 245.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6156-78-1
Molekylformel C4H14MnO8
Molekylvikt (g/mol) 245.09
MDL-nummer MFCD00062552
InChI-nyckel CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese ii acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganous acetate tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganese diacetate, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese ii acetatetetrahydrate, acmc-20akkp
PubChem CID 93021
LEDER O.O.O.O.[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(II) acetate tetrahydrate
Smältpunkt >300,0 °C
Namnnotering 99+%
Färg Rosa
pH 6 to 7 (5% soln.)
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99% min. (Complexometry)
Linjär formel (CH3CO2)2Mn·4H2O
Flampunkt >130°C
Merck Index 14, 5724
Löslighetsinformation Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
IUPAC-namn mangan(2+) diacetattetrahydrat
Formel vikt 245.09
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastflaska
Densitet 1.58
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Manganese(II) acetate tetrahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.