Läs mer
Mangan(II)acetattetrahydrat, Mn 22% (typiskt), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11301729
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11301729 100 g 100g
11391719 500 g 500g
11311729 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11301729 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012351.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6156-78-1 | C4H14MnO8 | 245.09 g/mol
Det används som betningsmedel vid färgning, tork för färger och lacker, en oxidationskatalysator och vid tillverkning av bister. Det används också vid tillverkning av gödningsmedel. Det används för produktion av högren mangandioxid, manganoxidhydrat, oxidbaserade katalysatorer och katalysatorer för oxidation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Betningsmedel vid färgning, vid tillverkning av bister, som tork för färger och lacker och som oxidationskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6156-78-1
Molekylformel C4H14MnO8
Molekylvikt (g/mol) 245.09
MDL-nummer MFCD00062552
InChI-nyckel CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese ii acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganous acetate tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganese diacetate, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese ii acetatetetrahydrate, acmc-20akkp
PubChem CID 93021
IUPAC-namn mangan(2+);diacetat;tetrahydrat
LEDER O.O.O.O.[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(II) acetate tetrahydrate
Smältpunkt 80°C
Färg Rosa
Densitet 1.589 g/mL
Odör Pungent
Linjär formel Mn(OOCCH3)2·4H2O
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,5724
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol,ethanol and acetic acid.
Formel vikt 245.09 (173.03 Anhydrous)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Mn 22% (typical)
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.