Läs mer
Mangan(II)acetattetrahydrat, Puratronic™ , 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7048533
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11386907
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010802.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6156-78-1 | C4H14MnO8 | 245.09 g/mol
Används som torkmedel, gödningsmedel och katalysator. Betningsmedel vid färgning, vid tillverkning av bister, som tork för färger och lacker och som oxidationskatalysator. Används för framställning av högren mangandioxid, manganoxidhydrat, oxidbaserade katalysatorer och katalysatorer för oxidation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6156-78-1
Molekylformel C4H14MnO8
Molekylvikt (g/mol) 245.09
MDL-nummer MFCD00062552
InChI-nyckel CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese ii acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganous acetate tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganese diacetate, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese ii acetatetetrahydrate, acmc-20akkp
PubChem CID 93021
IUPAC-namn mangan(2+);diacetat;tetrahydrat
LEDER O.O.O.O.[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(II) acetate tetrahydrate
Smältpunkt 80°C
Färg Rosa
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Mn(OOCCH3)2·4H2O
Merck Index 14,5724
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol,ethanol,and acetic acid.
Formel vikt 245.09 (173.03 Anhydrous)
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Odör Pungent
Densitet 1.589 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.