Läs mer
Mangan(II)bromid, vattenfri, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11433887
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433887 100 g 100g
11423887 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11433887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18321.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13446-03-2 | MnBr2
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13446-03-2
Molekylformel MnBr2
MDL-nummer MFCD00011113
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(II) bromide
Smältpunkt 698°C
Namnnotering anhydrous
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,5725
Formel vikt 214.76
Procent renhet 95%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 4.38
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.