Läs mer
Manganese(II) bromide, anhydrous, 99%, H{2}O <0.3%
Produktkod. p-7049990
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11382988
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 032736.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13446-03-2
Den kan användas i stället för palladium i Stille reaktion, som kopplar två kolatomer med hjälp av en tennorganisk förening.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13446-03-2
MDL-nummer MFCD00011113
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(II) bromide
Smältpunkt 698°C
Namnnotering Anhydrous
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Merck Index 14,5725
Löslighetsinformation Soluble in water. (1273g/L)
Formel vikt 214.76
Procent renhet 99%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) H2O <0.3%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 4.38 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Manganese(II) bromide, anhydrous
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Manganese bromide (MnBr2)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.