Läs mer
Manganese(II) bromide hydrate, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11410750
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410750 10 g 10g
11420750 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410750 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044443.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10031-20-6 | Br2H8MnO4 | 286.81 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10031-20-6
Molekylformel Br2H8MnO4
Molekylvikt (g/mol) 286.81
MDL-nummer MFCD00149791
InChI-nyckel HHDPJRSXPOGIOP-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese bromide tetrahydrate, unii-8308v6rbj5, manganese ii bromide hexahydrate, manganous bromide tetrahydrate, manganese dibromide tetrahydrate, manganese bromide mnbr2 , tetrahydrate, manganese 2+ ion tetrahydrate dibromide
IUPAC-namn mangan(2+)tetrahydratdibromid
LEDER O.O.O.O.[Mn++].[Br-].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese (II) bromide hydrate
Smältpunkt 64.3°C (decomposition)
Färg Rosa
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,5725
Formel vikt 214.76 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.