Läs mer
Mangan(II)bromidtetrahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10134120 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10134120 50 g Glasflaska 50g
1 options
Produktkod. 10134120 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 197130500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.00 SEK
    591.65 SEK / 50g
    Save 78.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 10031-20-6 | Br2H8MnO4 | 286,81 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(II) bromide tetrahydrate
Namnnotering 98%
CAS 10031-20-6
Färg Rosa
Fysisk form Kristallint pulver och/eller kristaller
Kvantitet 50 g
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 98%
Molekylformel Br2H8MnO4
Linjär formel MnBr2·4H2O
MDL-nummer MFCD00149791
Merck Index 14, 5725
Synonym manganese bromide tetrahydrate, unii-8308v6rbj5, manganese ii bromide hexahydrate, manganous bromide tetrahydrate, manganese dibromide tetrahydrate, manganese bromide mnbr2 , tetrahydrate, manganese 2+ ion tetrahydrate dibromide
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
InChI-nyckel HHDPJRSXPOGIOP-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.[Mn++].[Br-].[Br-]
IUPAC-namn mangan(2+)tetrahydratdibromid
Molekylvikt (g/mol) 286.81
Formel vikt 286.82
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Manganese(II) bromide tetrahydrate
Signalord
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Hazard Statement
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.