Läs mer
Manganese(II) carbonate, 99.9% (metals basis excluding Na)
Beskrivning
Mangan(II)karbonat används som tillsats till växtgödsel, glasyrfärg i keramik, pigment och tork för lacker. Det används också som ingrediens i svetsstång, djurfodertillsats samt för att framställa andra mangansalter och läkemedel. Det används också inom medicin som ett hematiniskt medel och i hälsokost, i flussmedel och i betongfläckar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Manganese(II) carbonate |
| Smältpunkt | 350°C (decomposition) |
| Färg | Brun till violett |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 1 kg |
| Analysprocentintervall | 99.9% (metals basis excluding Na) |
| Löslighetsinformation | Soluble in dilute inorganic acids and carbon dioxide. Insoluble in water,alcohol,ammonia and common organic acids. |
| Formel vikt | 114.95 |
| Odör | Odorless |
| Utseende | Light brown to violet powder |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.