Läs mer
Mangan(II)karbonathydrat, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10636222 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10636222 1 kg Plastflaska 1kg
1 options
Produktkod. 10636222 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 222540010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34156-69-9 | CMnO3 | 114.95 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(II) carbonate hydrate
Namnnotering 90%
CAS 34156-69-9
Fysisk form Amorft pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 88% min. (Complexometry)
Molekylformel CMnO3
Linjär formel MnCO3·xH2O
MDL-nummer MFCD00149794
Synonym manganese ii carbonate hydrate, co3.mn.h2o, manganese 2+ hydrate carbonate, manganese 2+ ion hydrate carbonate
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute inorganic acid, insoluble in alcohol, practically insoluble in common organic acids
InChI-nyckel XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Mn++].[O-]C([O-])=O
IUPAC-namn mangan(2+)karbonat
Molekylvikt (g/mol) 114.95
PubChem CID 24848673
Formel vikt 114.95
Procent renhet 90%
Förlust vid torkning 3% max. (105°C)
Förpackning Plastflaska
Densitet 3.12, 3.1200g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.