Läs mer
Manganese(II) carbonate, Mn 44% min
Beskrivning
Pigment, lacktorkareMangan(II)karbonat används som tillsats till växtgödsel, glasyrfärg i keramik, pigment och torkmedel för lacker. Det används också som ingrediens i svetsstång, djurfodertillsats samt för att framställa andra mangansalter och läkemedel. Det används också inom medicin som ett hematiniskt medel och i hälsokost, i flussmedel och i betongfläckar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Spécification
| Kemiskt namn eller material | Manganese(II) carbonate |
| Smältpunkt | 350°C (decomposition) |
| Färg | Brun till violett |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 2 kg |
| Analysprocentintervall | Mn 44% min. |
| Löslighetsinformation | Soluble in dilute inorganic acids and carbon dioxide. Insoluble in water,alcohol,ammonia and common organic acids. |
| Formel vikt | 114.95 |
| Odör | Odorless |
| Utseende | Light brown to violet powder |
| Afficher plus |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.