Läs mer
Manganese(II) carbonate, Mn 44% min
Produktkod. p-4824807
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
Produktkod. 11357887
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014324.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Pigment, Varnish Drier. | CAS: 598-62-9 | CMnO3 | 114.946 g/mol
Pigment, lacktorkareMangan(II)karbonat används som tillsats till växtgödsel, glasyrfärg i keramik, pigment och torkmedel för lacker. Det används också som ingrediens i svetsstång, djurfodertillsats samt för att framställa andra mangansalter och läkemedel. Det används också inom medicin som ett hematiniskt medel och i hälsokost, i flussmedel och i betongfläckar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 598-62-9
Molekylformel CMnO3
Molekylvikt (g/mol) 114.946
MDL-nummer MFCD00011116
InChI-nyckel XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese carbonate, manganese ii carbonate, manganous carbonate, manganese 2+ carbonate, natural rhodochrosite, manganese carbonate 1:1, rhodochrosite, manganese carbonate mnco3, unii-9zv57512zm, ccris 3660
PubChem CID 11726
IUPAC-namn mangan(2+);karbonat
LEDER C(=O)([O-])[O-].[Mn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(II) carbonate
Smältpunkt 350°C (decomposition)
Färg Brun till violett
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall Mn 44% min.
Löslighetsinformation Soluble in dilute inorganic acids and carbon dioxide. Insoluble in water,alcohol,ammonia and common organic acids.
Formel vikt 114.95
Odör Odorless
Utseende Light brown to violet powder
Densitet 3.125
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.