Läs mer
Mangan(II)klorid, 97 %
Produktkod. 11391938
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11391938 500 g 500g
11381938 2 kg 2kg
11301948 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11391938 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011868.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7773-01-5 | Cl2Mn | 125,84 g/mol
Mangan(II)klorid, spelar en viktig roll vid tillverkningen av torrcellsbatterier. Det används också som utgångsmaterial till metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl, som har anti-knackningsegenskaper. Vidare används det vid bildandet av en aktiv mangan(0)-art användbar för radikal cyklisering. Det används också i 31P -NMR för att bestämma storleken och lamellariteten hos fosfolipidvesikelreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7773-01-5
Molekylformel Cl2Mn
Molekylvikt (g/mol) 125.84
MDL-nummer MFCD00011114
InChI-nyckel GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
LEDER [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Specifikationer
Kokpunkt 1190°C
Kemiskt namn eller material Manganese(II) chloride
Smältpunkt 650°C
Färg Rosa
Fysisk form Kristallina flingor
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 97%
Löslighetsinformation Soluble in water,pyridine and alcohol. Insoluble in ether.
IUPAC-namn mangan(2+)diklorid
Formel vikt 125.84
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.977
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.