Läs mer
Manganese(II) Chloride Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Manganese(II) Chloride Monohydrate |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/2ClH.Mn.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2 |
| Formel vikt | 142.8863 |