Läs mer
Manganese(II) Chloride Monohydrate, TRC
Produktkod. 30478920
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet
30478920 5 g
30470209 50 g
30470399 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30478920 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM1643185G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64333-01-3
Molekylformel Cl2Mn . H2O
Molekylvikt (g/mol) 143.85
Synonym Manganese Chloride Monohydrate, Manganese dichloride monohydrate
IUPAC-namn manganese(2+);dichloride;hydrate
LEDER O.[Cl-].[Cl-].[Mn+2]
Specifica
Kemiskt namn eller material Manganese(II) Chloride Monohydrate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/2ClH.Mn.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
Formel vikt 142.8863
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.