Läs mer
Manganese(Ii) Chloride Tetrahydrate, 98.0 to 101.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15672100 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15672100 100 g Poly Bottle 100g
15682100 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15672100 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 221279100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
ACS Reagent,≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13446-34-9
Molekylformel Cl2H8MnO4
Molekylvikt (g/mol) 197.90
MDL-nummer MFCD00149792
InChI-nyckel CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn manganese(2+) tetrahydrate dichloride
LEDER O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(Ii) Chloride Tetrahydrate
Kvantitet 100 g
Linjär formel MnCl2 · 4H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 197.91g/mol
Procent renhet 98.0 to 101.0%
Kvalitet ACS Reagent
Förpackning Poly Bottle