Läs mer
Thermo Scientific™ Mangan(II)kloridtetrahydrat, 99,99 % (metallbas)
Produktkod. 11490740
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490740 25 g 25g
11480740 5 g 5g
11400750 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490740 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 044442.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13446-34-9 | Cl2H8MnO4 | 197,90 g/mol
Det används som en källa till mangan i biologisk forskning, vid tillverkning av torrcellsbatterier, och föregångare till anti-knackningsföreningen. Det används i industriella tillämpningar som färgdesinfektion, rening av naturgas och som torkmedel för linolja. Det används i pigmenttillverkning, gödningsmedel och i byggmaterial och används även vid aluminiumsmältning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13446-34-9
Molekylformel Cl2H8MnO4
Molekylvikt (g/mol) 197.90
MDL-nummer MFCD00149792
InChI-nyckel CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn mangan(2+)tetrahydratdiklorid
LEDER O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese (II) chloride tetrahydrate
Smältpunkt 58 °C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 2.010 g/mL
Merck Index 14,5728
Löslighetsinformation Löslig i vatten, ättiksyra, pyridin och etanol men olöslig i eter.
Formel vikt 197,90 (125,84 vattenfattig)
Procent renhet 99.99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Manganese(II) chloride tetrahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese chloride (MnCl2), tetrahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.