Läs mer
Mangan(II)kloridtetrahydrat, 99,99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7059272
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11480740
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044442.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13446-34-9 | Cl2H8MnO4 | 197.90 g/mol
Det används som en källa till mangan i biologisk forskning, vid tillverkning av torrcellsbatterier, och föregångare till anti-knackningsföreningen. Det används i industriella tillämpningar som färgdesinfektion, rening av naturgas och som torkmedel för linolja. Det används i pigmenttillverkning, gödningsmedel och i byggmaterial och används även vid aluminiumsmältning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13446-34-9
Molekylformel Cl2H8MnO4
Molekylvikt (g/mol) 197.90
MDL-nummer MFCD00149792
InChI-nyckel CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn mangan(2+)tetrahydratdiklorid
LEDER O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese (II) chloride tetrahydrate
Smältpunkt 58°C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,5728
Löslighetsinformation Soluble in water,acetic acid,pyridine,and ethanol but insoluble in ether.
Formel vikt 197.90 (125.84 Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.010 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Manganese(II) chloride tetrahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Manganous chloride tetrahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.