Läs mer
Mangan(II)kloridtetrahydrat, 99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11357287
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357287 500 g 500g
11347287 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011563.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13446-34-9 | Cl2H8MnO4 | 197.90 g/mol
Mangan(II)kloridtetrahydrat används vid svansning av DNA - MnCl2-buffert rekommenderas för dC- och dG-svansbildning och vid omvänd transkription av RNA med termostabilt DNA-polymeras.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13446-34-9
Molekylformel Cl2H8MnO4
Molekylvikt (g/mol) 197.90
MDL-nummer MFCD00149792
InChI-nyckel CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn mangan(2+)tetrahydratdiklorid
LEDER O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(II) chloride tetrahydrate
Smältpunkt 58°C
Färg Rosa
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99% (Metal basis)
Löslighetsinformation Soluble in pyridine,ethanol. Insoluble in ether.
Formel vikt 197.90 (125.84 Anhydrous)
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende Pink Crystalline/powder
Densitet 2.01
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.