Läs mer
Manganese(II) Chloride Tetrahydrate, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Handla allt Solstice Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Manganese(II) chloride tetrahydrate |
| Smältpunkt | 58°C |
| Färg | Pink |
| pH | 4.0 to 6.0 (at 20°C) |
| Fysisk form | Crystalline |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | MnCl2 · 4H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Löslighetsinformation | Completely soluble in water |
| Formel vikt | 197.91g/mol |
| Show More |