Läs mer
Manganese(II) chloride tetrahydrate, ACS, 98.0-101.0%
Produktkod. 11327978
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327978 500 g 500g
11317978 100 g 100g
11465180 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11327978 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036526.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13446-34-9 | Cl2H8MnO4 | 197.90 g/mol
Det används vid tillverkning av torrcellsbatterier. Det är ett prekursormaterial för knackningsförhindrande förening metylcyklopentadienylmangantrikarbony. Det är också användbart för kopplingsreaktioner såväl som organisk syntes. Det är en katalysator för snabb och långsam dehydrering av kulmalt litiumalanat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13446-34-9
Molekylformel Cl2H8MnO4
Molekylvikt (g/mol) 197.90
MDL-nummer MFCD00149792
InChI-nyckel CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn mangan(2+)tetrahydratdiklorid
LEDER O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(II) chloride tetrahydrate
Smältpunkt 58°C
Färg Rosa
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98-101%
Löslighetsinformation Soluble in water,pyridine and ethanol. Insoluble in ether.
Formel vikt 197.90 (125.84 Anhydrous)
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende Pink crystalline
Densitet 2.01
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.