Läs mer
Mangan(ii) kloridtetrahydrat, Solstice
Produktkod. 15683390
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15683390 1 kg 1kg
15693390 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15683390 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 314221KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1805.06 SEK
    1654.90 SEK / 1kg
    Save 150.16 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-03-2027
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13446-34-9
Molekylformel Cl2H8MnO4
Molekylvikt (g/mol) 197.90
MDL-nummer MFCD00149792
InChI-nyckel CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn mangan(2+)tetrahydratdiklorid
LEDER O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Specifications
Kemiskt namn eller material Manganese(Ii) Chloride Tetrahydrate
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1 kg
Förpackning Plastflaska
Linjär formel MnCl2 · 4H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 197,91 g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS/puriss. pa
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Manganese(II) chloride tetrahydrate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Hazard Statement
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese(II) chloride-4-hydrate