Läs mer
Mangan(Ii)kloridtetrahydrat, Honeywell Fluka™
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Manganese(Ii) Chloride Tetrahydrate |
| Kvantitet | 250 g |
| Linjär formel | MnCl2 · 4H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 197.91g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | ACS/puriss. pa |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Manganese(II) chloride tetrahydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Manganese(II) chloride-4-hydrate