Läs mer
Mangan(II) kloridtetrahydrat, Puratronic™ 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11316917
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11316917 50 g 50g
11306917 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010804.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 13446-34-9 | Cl2H8MnO4 | 197,90 g/mol
Manganklorid används som källa till manganjoner i biologisk forskning, till exempel i studier av manganupptag i råttlever. Det har ersatts med magnesiumklorid för att undersöka förändringar i aktiviteten hos Herpes simplex virus typ 1 DNA-polymeras. Det används också i industriella tillämpningar som färgning och desinficering, rening av naturgas och som torkmedel för linolja.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13446-34-9
Molekylformel Cl2H8MnO4
Molekylvikt (g/mol) 197.90
MDL-nummer MFCD00149792
InChI-nyckel CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn mangan(2+)tetrahydratdiklorid
LEDER O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(II) chloride tetrahydrate
Smältpunkt 58 °C
Färg Rosa
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 50 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Analysprocentintervall 99,999 % (metallbaserad bas)
Densitet 2.01
Löslighetsinformation Lösligt i vatten, pyridin och etanol. Olöslig i eter.
Formel vikt 197,90 (125,84 vattenfattig)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.