Läs mer
Mangan(II)kloridtetrahydrat, Puratronic™ , 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4781991
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11306917
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010804.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13446-34-9 | Cl2H8MnO4 | 197.90 g/mol
Manganklorid används som källa till manganjoner i biologisk forskning, till exempel i studier av manganupptag i råttlever. Det har ersatts med magnesiumklorid för att undersöka förändringar i aktiviteten hos Herpes simplex virus typ 1 DNA-polymeras. Det används också i industriella tillämpningar som färgning och desinficering, rening av naturgas och som torkmedel för linolja.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13446-34-9
Molekylformel Cl2H8MnO4
Molekylvikt (g/mol) 197.90
MDL-nummer MFCD00149792
InChI-nyckel CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn mangan(2+)tetrahydratdiklorid
LEDER O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(II) chloride tetrahydrate
Smältpunkt 58°C
Färg Rosa
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.999% (Metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water, pyridine and ethanol. Insoluble in ether.
Formel vikt 197.90 (125.84 Anhydrous)
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.010 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.