Läs mer
Mangan(II)klorid, ultratorr, 99,99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11320068
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
Produktkod. 11320068
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042844.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Spelar en viktig roll i produktionen av torrcellsbatterier.
Mangan(II)klorid, spelar en viktig roll vid tillverkningen av torrcellsbatterier. Det används också som utgångsmaterial till metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl, som har anti-knackningsegenskaper. Vidare används det vid bildandet av en aktiv mangan(0)-art användbar för radikal cyklisering. Det används också i 31P -NMR för att bestämma storleken och lamellariteten hos fosfolipidvesikelreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7773-01-5
Molekylformel Cl2Mn
Molekylvikt (g/mol) 125.84
MDL-nummer MFCD00011114
InChI-nyckel GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
IUPAC-namn mangan(2+);diklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Specifikationer
Kokpunkt 1190°C
Kemiskt namn eller material Manganese(II) chloride
Smältpunkt 650°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Linjär formel MnCl2
UN-nummer UN3288
Löslighetsinformation Soluble in water,pyridine and alcohol. Insoluble in ether.
Formel vikt 125.84
Procent renhet 99.99%
Förpackning Ampulerad under argon
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.977
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.