Läs mer
Mangan(II)klorid, ultratorr, 99,99 % (metallbas)
Produktkod. 11322418
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322418 5 g 5g
11342418 25 g 25g
11332418 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11322418 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014464.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
CAS: 7773-01-5 | Cl2Mn | 125,84 g/mol
Mangan(II)klorid används för bildning av en aktiv Mn(0)-art användbar för radikalcykliseringsreaktioner. Det används som katalysator, råmaterial för färgtork och anti-knackningsmedel för bensin. Det används också vid tillverkning av pigment, färgämnen, bilbatterier, kemiska reagenser och spårämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7773-01-5
Molekylformel Cl2Mn
Molekylvikt (g/mol) 125.84
MDL-nummer MFCD00011114
InChI-nyckel GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
LEDER [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Specifikationer
Kokpunkt 1190°C
Kemiskt namn eller material Manganese(II) chloride
Smältpunkt 650°C
Namnnotering Ultra dry
Färg Rosa
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel MnCl2
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,5728
Löslighetsinformation Soluble in water(723g/L at 25 C)
IUPAC-namn mangan(2+);diklorid
Formel vikt 125.84
Procent renhet 99.99%
Odör Odorless
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.977 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.