Läs mer
Manganese(II) fluoride, 99%
Produktkod. 11397207
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397207 10 g 10g
11387207 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011527.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7782-64-1 | F2Mn | 92.935 g/mol
Mangan(II)fluorid används vid tillverkning av speciella typer av glas och lasrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7782-64-1
Molekylformel F2Mn
Molekylvikt (g/mol) 92.935
MDL-nummer MFCD00016222
InChI-nyckel CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese ii fluoride, manganese fluoride mnf2, manganese fluorure french, manganese fluorure, mnf2, manganese fluoride di, manganese ii fluoride, anhydrous trace metals basis
PubChem CID 24528
IUPAC-namn difluormangan
LEDER F[Mn]F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(II) fluoride
Smältpunkt 856°C
Färg Rött
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99%
Löslighetsinformation Insoluble in water,alcohol. Soluble in dilute HF,conc. HCl or HNO3
Formel vikt 92.93
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.98
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.