Läs mer
Mangan(II)jodid, ultratorr, 99,99 % (metallbas)
Descripción
Det används ofta inom belysningsindustrin och är en källa till dess derivat.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
- Ampulerad under argon
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Manganese(II) iodide |
| Smältpunkt | 638 °C |
| Namnnotering | Ultratorr |
| Färg | Röd till vit |
| Fysisk form | Pärlor |
| Kvantitet | 1 g |
| Odör | Luktfritt |
| Förpackning | Ampull |
| Känslighet | Luft-, ljus- och fuktkänslig |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Mostrar más |
RUO– Endast forskningsanvändning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.