Läs mer
Manganese(II) methoxide
Produktkod. 11318067
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318067 1 g 1g
11328067 5 g 5g
11338067 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11318067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022563.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7245-20-7 | C2H6MnO2 | 117.006 g/mol
Mangan(II)metoxid används som en biokemikalie för proteomikforskning och den används också bekvämt för karboxylering av aktiva metylenföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7245-20-7
Molekylformel C2H6MnO2
Molekylvikt (g/mol) 117.006
MDL-nummer MFCD00061476
InChI-nyckel UQIRCVPINUNHQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese ii methoxide, acmc-20akkm, dimethoxymanganese ii, manganese ii bis methoxide, manganese 2+ bis methoxide, manganese 2+ ion bis methoxide
PubChem CID 10219413
IUPAC-namn mangan(2+);metanolat
LEDER C[O-].C[O-].[Mn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(II) methoxide
Linjär formel Mn(OCH3)2
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3181
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in methanol
Formel vikt 117.01
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.