Läs mer
Mangan(II) nitrat, 50 % w/w aq. soln.
Produktkod. 11327668
Change view
Kvantitet:
50 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327668 500 g 500g
11337668 50 g 50g
11347668 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11327668 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 033340.36
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 10377-66-9 | MnN2O6 | 178,946 g/mol
Mangan(II)nitrat används som en prekursor för att framställa oxiderna av mangan. Det är involverat i beredningen av elektroniska komponenter. Vidare används den för fosforbehandling av metallytor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10377-66-9
Molekylformel MnN2O6
Molekylvikt (g/mol) 178.946
MDL-nummer MFCD00011112
InChI-nyckel MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese nitrate, manganous nitrate, manganese dinitrate, manganous dinitrate, manganese ii nitrate, manganese 2+ nitrate, nitric acid, manganese 2+ salt, manganese ii nitrate, anhydrous, manganesenitrate
PubChem CID 61511
IUPAC-namn mangan(2+);dinitrat
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Mn+2]
Specifications
Kemiskt namn eller material Manganese(II) nitrate
Namnnotering 50 % vikt/vikt vattenlösning
Färg Rosa
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 g
Utseende Rosa vätska
Ångtryck 23 hPa (17 mm Hg) vid 20 °C
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 178.95
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Manganese(II) nitrate, 50% w/w aqueous solution
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Oxiderande vätskor Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Hazard Statement
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, manganese(2+) salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.