Läs mer
Mangan(II)nitrathexahydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11328925
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328925 25 g 25g
11338925 100 g 100g
11348925 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11328925 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14040.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17141-63-8 | MnN{2}O{6}^0.6 H{2}O
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt ca 26°C
CAS 17141-63-8
Fysisk form Fast
Kvantitet 25 g
Molekylformel MnN{2}O{6}^0.6 H{2}O
Procent renhet ≥98%