Läs mer
Mangan(II)nitrathexahydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7232511
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11328925
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L14040.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 17141-63-8 | MnN{2}O{6}^0.6 H{2}O
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt ca 26°C
CAS 17141-63-8
Fysisk form Fast
Kvantitet 25 g
Molekylformel MnN{2}O{6}^0.6 H{2}O
Procent renhet ≥98%