Läs mer
Mangan(II) nitrathydrat, Puratronic™ 99,995 % (metallbas)
Produktkod. 11356917
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11356917 2 g 2g
11366917 10 g 10g
11376917 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11356917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010806.04
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 15710-66-4 | MnN2O6 | 178,95 g/mol
Råmaterial för elektrokemisk syntes av en LaMnO3 tunnfilmsbeläggning på substrat av rostfritt stål. Också användbara prekursorer till oxider av mangan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15710-66-4
Molekylformel MnN2O6
Molekylvikt (g/mol) 178.95
MDL-nummer MFCD00149788
InChI-nyckel MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese ii nitrate hydrate, acmc-1brrd, manganese nitrate hydrate, mn.2no3.h2o, manganese 2+ ion hydrate dinitrate, manganese 2+ hydrate dinitrate, manganese ii nitrate hydrate, puratronic, manganese 2+ nitrate-water 1/2/1
PubChem CID 16211480
LEDER [Mn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(II) nitrate hydrate
Smältpunkt ∽26 °C
Färg Rosa
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 2 g
Analysprocentintervall 99,999 % (metallbas)
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
IUPAC-namn mangan(2+);dinitrat;hydrat
Formel vikt 178,95 (Vattenlös)
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Rosa kristallina aggregat
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.