Läs mer
Manganese(II) Nitrate Tetrahydrate, ≥97.0% (KT), Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Manganese(II) nitrate tetrahydrate |
| Färg | Pink |
| pH | Acidic |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | Mn(NO3)2 · 4H2O |
| UN-nummer | UN2724 |
| Formel vikt | 251.01g/mol |
| Procent renhet | ≥97.0% (KT) |
| Odör | Odorless |
| Visa mer |