Läs mer
Manganese(II) Nitrate Tetrahydrate, ≥97.0% (KT), Honeywell™
Produktkod. 15666090 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15666090 1 kg Glass Bottle 1kg
15656090 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15666090 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 635471KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Purum p.a.,≥97.0%
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20694-39-7
Molekylformel H8MnN2O10
Molekylvikt (g/mol) 251.006
MDL-nummer MFCD00149789
InChI-nyckel ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese ii nitrate tetrahydrate, manganese nitrate tetrahydrate, unii-03m0g68r5f, manganese 2+ ion tetrahydrate dinitrate, manganese dinitrate tetrahydrate, acmc-20akkk, nitric acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, ksc206g2f, mn.2no3.4h2o, manganese 2+ dinitrate tetrahydrate
PubChem CID 182616
IUPAC-namn manganese(2+);dinitrate;tetrahydrate
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Mn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(II) nitrate tetrahydrate
Färg Pink
pH Acidic
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
Linjär formel Mn(NO3)2 · 4H2O
UN-nummer UN2724
Formel vikt 251.01g/mol
Procent renhet ≥97.0% (KT)
Odör Odorless
Förpackning Glass Bottle