Läs mer
Manganese(II) oxalate dihydrate, Mn 30% min
Produktkod. 11336998
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11336998 50 g 50g
11306998 5 g 5g
11326998 250 g 250g
11316998 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11336998 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014685.18
Request Bulk or Custom Format
Som färg- och lacktork
Mangan(II)oxalatdihydrat används som färg- och lacktork. Det används också som ett kemiskt reagens samt för att framställa andra manganföreningar. Dessutom används det som ett halvledarljuskänsligt material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6556-16-7
Molekylformel C2H4MnO6
Molekylvikt (g/mol) 178.986
MDL-nummer MFCD00150452
InChI-nyckel HDJUVFZHZGPHCQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese ii oxalate 2-hydrate
PubChem CID 131882857
IUPAC-namn mangan(2+);oxalat;dihydrat
LEDER C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.[Mn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(II) oxalate dihydrate
Smältpunkt 100°C (decomposition)
Färg Vitt
Densitet 2.453 g/mL
Odör Odorless
Kvantitet 50 g
Merck Index 14,5734
Löslighetsinformation Soluble in dilute acids; Slightly soluble in water.
Formel vikt 178.99 (142.96 Anhydrous)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Mn 30% min.
Fysisk form Chunks and/or Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.