Learn More
Manganese(II) oxide, 99.99% (metals basis)
Description
Mangandioxid används huvudsakligen i torrcellsbatterier, som alkaliska batterier och zink-kolbatterier. Det är användbart som ett pigment och som en prekursor till andra manganföreningar. Det används som reagens i organisk syntes, till exempel för oxidation av allylalkoholer och arylmetylalkoholer. Det används också i olika industriella ändamål såsom lim och tätningskemikalier, smörjmedel och smörjmedelstillsatser, gödningsmedel, oxiderande/reduktionsmedel, pläteringsmedel och ytbehandlingsmedel, processhjälpmedel, luftvårdsprodukter, färger och beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Manganese (II) oxide |
| Färg | Klart |
| Fysisk form | Chunks and/or Powder |
| Kvantitet | 10 g |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Löslighetsinformation | Soluble in hydrochloric acid. Insoluble in water. |
| Formel vikt | 70.94 |
| Procent renhet | 99.99% |
| Odör | Odorless |
| Densitet | 5.0 g/mL |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.