Läs mer
Manganese(II) oxide, 99.99% (metals basis)
Produktkod. 11470740
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470740 50 g 50g
11460740 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470740 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044441.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1344-43-0 | MnO | 70.94 g/mol
Mangandioxid används huvudsakligen i torrcellsbatterier, som alkaliska batterier och zink-kolbatterier. Det är användbart som ett pigment och som en prekursor till andra manganföreningar. Det används som reagens i organisk syntes, till exempel för oxidation av allylalkoholer och arylmetylalkoholer. Det används också i olika industriella ändamål såsom lim och tätningskemikalier, smörjmedel och smörjmedelstillsatser, gödningsmedel, oxiderande/reduktionsmedel, pläteringsmedel och ytbehandlingsmedel, processhjälpmedel, luftvårdsprodukter, färger och beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-43-0
Molekylformel MnO
Molekylvikt (g/mol) 70.94
MDL-nummer MFCD00016226
InChI-nyckel VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese ii oxide, manganosite, manganese monoxide, manganese green, cassel green, manganese oxide, rosensthiel green, nu-manese, manganese monooxide, manganese protoxide
PubChem CID 14940
IUPAC-namn oxomangan
LEDER O=[Mn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese (II) oxide
Färg Klart
Fysisk form Chunks and/or Powder
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Soluble in hydrochloric acid. Insoluble in water.
Formel vikt 70.94
Procent renhet 99.99%
Odör Odorless
Densitet 5.0 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.