Läs mer
Mangan(II)oxid, 99,99 %, (spårmetallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11904151 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11904151 1 g Glasflaska 1g
11914151 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11904151 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 436970010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1344-43-0 | MnO | 70.94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-43-0
Molekylformel MnO
Molekylvikt (g/mol) 70.94
MDL-nummer MFCD00016226
InChI-nyckel VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese ii oxide, manganosite, manganese monoxide, manganese green, cassel green, manganese oxide, rosensthiel green, nu-manese, manganese monooxide, manganese protoxide
PubChem CID 14940
IUPAC-namn oxomangan
LEDER O=[Mn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(II) oxide
Smältpunkt 1650.0°C
Färg Klart
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 76.7 to 78.2% (Mn) (Complexometry)
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 70.94
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Manganese(II) oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.